Orthoformiate de triméthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13760.AEEA 25.8 EUR InStock
A13760.AE A13760.0F A13760.AP
Orthoformiate de triméthyle ≥99%
Orthoformiate de triméthyle
Formule: C₄H₁₀O₃
MW: 106,12 g/mol
Point d'ébullition: 101…102 °C
Point de fusion: –53 °C
Densité: 0,968
Point d'éclair: 15 °C (59 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008483
Numéro CAS: 149-73-5
ONU: 3272
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6884
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité