Chlorure de 4-méthoxybenzènesulfonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
A13788.14 A13788.22 A13788.36
A13788.14EA 53.8 EUR InStock
A13788.14 A13788.22 A13788.36
Chlorure de 4-méthoxybenzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de 4-méthoxybenzènesulfonyle
Purity: 98+% CAS No.: 98-68-0 Molecular Formula: C7H7ClO3S Formula Weight: 206.65 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 37-42° Boiling Point: 119-122°/0.4mm Beilstein Reference: 609005 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007446
Formule: C₇H₇ClO₃S
MW: 206,65 g/mol
Point d'ébullition: 119…122 °C (0.4 mmHg)
Point de fusion: 37…42 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00007446
Numéro CAS: 98-68-0
EINECS: 202-692-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité