N-Hydroxyphtalimide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13862.36EA 139 EUR InStock
A13862.36 A13862.22
N-Hydroxyphtalimide ≥98%
N-Hydroxyphtalimide
Formule: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Point d'ébullition: 412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 233 °C (déc.)
Densité: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005891
Numéro CAS: 524-38-9
Merck Index: 13,04864
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité