2-Mercaptobenzothiazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Benzothiazole-2-thiol
A14086.22EA 21.2 EUR InStock
A14086.22 A14086.36 A14086.09 A14086.0E
2-Mercaptobenzothiazole ≥97%
2-Mercaptobenzothiazole
Formule: C₇H₅NS₂
MW: 167,26 g/mol
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 178…182 °C
Densité: 1,420
Point d'éclair: 243 °C (469 °F)
Numéro MDL: MFCD00005781
Numéro CAS: 149-30-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5868
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité