2-(4-Bromophényl)ethanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14143.06 A14143.03 A14143.14 A14143.30
A14143.06EA 121 EUR InStock
A14143.06 A14143.03 A14143.14 A14143.30
2-(4-Bromophényl)ethanol ≥98%
2-(4-Bromophényl)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 4654-39-1 Molecular Formula: C8H9BrO Formula Weight: 201.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5730 Boiling Point: 106-108°/1mm Beilstein Reference: 2079929 MDL No.: MFCD00002897
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Point d'ébullition: 106…108 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 36…38 °C
Densité: 1.436
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002897
Numéro CAS: 4654-39-1
EINECS: 225-093-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité