4-Bromo-3,5-diméthylisoxazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14179.03 A14179.06 A14179.14
A14179.03EA 43.3 EUR InStock
A14179.03 A14179.06 A14179.14
4-Bromo-3,5-diméthylisoxazole ≥97%
4-Bromo-3,5-diméthylisoxazole
Purity: 97% CAS No.: 10558-25-5 Molecular Formula: C5H6BrNO Formula Weight: 176.02 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.4880 Boiling Point: 176° Beilstein Reference: 108522 MDL No.: MFCD00068187
Formule: C₅H₆BrNO
MW: 176,01 g/mol
Point d'ébullition: 176 °C
Densité: 1.49
Point d'éclair: 73 °C (163 °F)
Numéro MDL: MFCD00068187
Numéro CAS: 10558-25-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité