Ether bis(2-chloroéthylique) ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14234.0B A14234.18 A14234.30
A14234.0BEA 234 EUR InStock
A14234.0B A14234.18 A14234.30
Ether bis(2-chloroéthylique) ≥99%
Ether bis(2-chloroéthylique)
Purity: 99% CAS No.: 111-44-4 Molecular Formula: C4H8Cl2O Formula Weight: 143.01 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.4570 Odour: Pungent Melting Point: -50° Boiling Point: 178° Beilstein Reference: 605317 Merck Reference: 14,3066 UN No.: 1916 MDL No.: MFCD00000975
Formule: C₄H₈Cl₂O
Point d'ébullition: 178 °C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 1.219
Point d'éclair: 55 °C (131 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000975
Numéro CAS: 111-44-4
EINECS: 203-870-1
ONU: 1916
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3066
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité