Acide 3-(2-méthoxyphényl)propionique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-(2-Methoxyphenyl)propanoic acid
A14314.14 A14314.06 A14314.22
A14314.14EA 64.4 EUR InStock
A14314.14 A14314.06 A14314.22
Acide 3-(2-méthoxyphényl)propionique ≥98%
Acide 3-(2-méthoxyphényl)propionique
Purity: 98+% CAS No.: 6342-77-4 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Melting Point: 85-88° Beilstein Reference: 2097012
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 85…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002772
Numéro CAS: 6342-77-4
EINECS: 228-738-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité