2-Chloro-N-méthylaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14343.14EA 578 EUR InStock
A14343.14 A14343.03 A14343.06
2-Chloro-N-méthylaniline ≥97%
2-Chloro-N-méthylaniline
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C
Densité: 1,150
Point d'éclair: 92 °C (197 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045170
Numéro CAS: 932-32-1
EINECS: 000-000-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité