A14380.14
A14380.22
A14380.36
A14380.14EA
45.6
EUR
InStock
A14380.14
A14380.22
A14380.36
Chlorure de (méthoxyméthyl)triphénylphosphonium ≥98%
Chlorure de (méthoxyméthyl)triphénylphosphonium
Purity: 98+%
CAS No.: 4009-98-7
Molecular Formula: CH3OCH2P(C6H5)3Cl
Formula Weight: 342.81
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 924215
MDL No.: MFCD00011800