Iodure de N,N,N-triméthylanilinium ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N,N,N-Trimethylanilinium iodide, Trimethylphenylammonium iodide
A14402.14 A14402.22 A14402.36
A14402.14EA 34.9 EUR InStock
A14402.14 A14402.22 A14402.36
Iodure de N,N,N-triméthylanilinium ≥99%
Iodure de N,N,N-triméthylanilinium
Purity: 99% CAS No.: 98-04-4 Molecular Formula: C6H5N(CH3)3I Formula Weight: 263.12 Melting Point: ca 227° subl. Beilstein Reference: 3916752 Merck Reference: 14,7318 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011791
Formule: C₉H₁₄IN
MW: 263,12 g/mol
Point de fusion: ∼ 227 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011791
Numéro CAS: 98-04-4
EINECS: 202-630-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7318
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité