Acide (4-méthoxyphénoxy)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14419.09EA 50 EUR InStock
A14419.09 A14419.18
Acide (4-méthoxyphénoxy)acétique ≥98%
Acide (4-méthoxyphénoxy)acétique
Formule: (C₆H₄(OCH₃))OCH₂COOH
MW: 182,18 g/mol
Point d'ébullition: 314 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 109…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014360
Numéro CAS: 1877-75-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité