Benzoylacétonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile
A14473.14 A14473.06 A14473.22
A14473.14EA 262 EUR InStock
A14473.14 A14473.06 A14473.22
Benzoylacétonitrile ≥98%
Benzoylacétonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 614-16-4 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Melting Point: 79-83° Boiling Point: 159-160°/10mm MDL No.: MFCD00001942
Formule: (C₆H₅)C(O)CH₂CN
MW: 145,16 g/mol
Point d'ébullition: 159…160 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 79…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001942
Numéro CAS: 614-16-4
EINECS: 210-369-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité