Allyltriméthylsilane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14662.09 A14662.18 A14662.30
A14662.09EA 63.4 EUR InStock
A14662.09 A14662.18 A14662.30
Allyltriméthylsilane ≥98%
Allyltriméthylsilane
Purity: 98+% CAS No.: 762-72-1 Molecular Formula: CH2=CHCH2Si(CH3)3 Formula Weight: 114.27 Flash Point: -10°(14°F) Refractive Index: 1.4080 Boiling Point: 85-86° Beilstein Reference: 906755 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008635
Formule: H₂CCHCH₂Si(CH₃)₃
MW: 114,26 g/mol
Point d'ébullition: 85…86 °C
Densité: 0.717
Point d'éclair: –10 °C (14 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008635
Numéro CAS: 762-72-1
EINECS: 212-104-5
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité