4-Pyridylméthanol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14698.14 A14698.22
A14698.14EA 56.1 EUR InStock
A14698.14 A14698.22
4-Pyridylméthanol ≥99%
4-Pyridylméthanol
Purity: 99% CAS No.: 586-95-8 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 148°(298°F) Melting Point: 53-55° Boiling Point: 141°/12mm Beilstein Reference: 107850 MDL No.: MFCD00006442
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 141 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 53…55 °C
Densité: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 148 °C (298 °F)
Numéro MDL: MFCD00006442
Numéro CAS: 586-95-8
EINECS: 209-590-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité