Propiolate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl acetylenecarboxylate, Propiolic acid methyl ester, 2-Propynoic acid methyl ester
A14743.06 A14743.14 A14743.22
A14743.06EA 59.9 EUR InStock
A14743.06 A14743.14 A14743.22
Propiolate de méthyle ≥99%
Propiolate de méthyle
Purity: 99% CAS No.: 922-67-8 Molecular Formula: HC≡CCO2CH3 Formula Weight: 84.07 Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.4080 Odour: Pungent Boiling Point: 98-101° Beilstein Reference: 605462 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00008572
Formule: C₄H₄O₂
MW: 84,07 g/mol
Point d'ébullition: 98…101 °C
Densité: 1.016
Point d'éclair: 10 °C (50 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008572
Numéro CAS: 922-67-8
EINECS: 213-083-5
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité