3-(Méthylthio)propionaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Aldéhyde 3-(méthylthio)propionique
A14774.09EA 31.5 EUR InStock
A14774.09 A14774.18 A14774.30
3-(Méthylthio)propionaldéhyde ≥98%
3-(Méthylthio)propionaldéhyde
Formule: C₄H₈OS
MW: 104,17 g/mol
Point d'ébullition: 165…166 °C
Point de fusion: –58 °C
Densité: 1,052
Point d'éclair: 64 °C (147 °F)
Numéro MDL: MFCD00007022
Numéro CAS: 3268-49-3
ONU: 2785
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité