Formylhydrazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Formic acid hydrazide, Formohydrazide, Formic hydrazide
A14901.14 A14901.22
A14901.14EA 80.1 EUR InStock
A14901.14 A14901.22
Formylhydrazine ≥98%
Formylhydrazine
Purity: 98% CAS No.: 624-84-0 Molecular Formula: HCONHNH2 Formula Weight: 60.06 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 55-59° Beilstein Reference: 635759 MDL No.: MFCD00007589
Formule: CH₄N₂O
MW: 60,06 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (0.7 mmHg)
Point de fusion: 55…59 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00007589
Numéro CAS: 624-84-0
EINECS: 210-867-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité