Propiolate d'éthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl propynoate, 2-Propynoic acid ethyl ester, Ethyl acetylenecarboxylate, Propiolic acid ethyl ester
A15068.06 A15068.14 A15068.22
A15068.06EA 45.6 EUR InStock
A15068.06 A15068.14 A15068.22
Propiolate d'éthyle ≥99%
Propiolate d'éthyle
Purity: 99% CAS No.: 623-47-2 Molecular Formula: C5H6O2 Formula Weight: 98.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.4120 Odour: Pungent Melting Point: 9° Boiling Point: 118-120° Beilstein Reference: 878250 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009184
Formule: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C
Point de fusion: 9 °C
Densité: 0.963
Point d'éclair: 23 °C (73 °F)
Numéro MDL: MFCD00009184
Numéro CAS: 623-47-2
EINECS: 210-795-8
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité