4,4'-Dihydroxybenzophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15097.14EA 158 EUR InStock
A15097.14 A15097.06 A15097.22
4,4'-Dihydroxybenzophénone ≥98%
4,4'-Dihydroxybenzophénone
Formule: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 221…225 °C
Densité: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002358
Numéro CAS: 611-99-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité