Tris(3-fluorophényl)phosphine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15117.14EA 1240 EUR InStock
A15117.14 A15117.03 A15117.06
Tris(3-fluorophényl)phosphine ≥97%
Tris(3-fluorophényl)phosphine
Formule: C₁₈H₁₂F₃P
MW: 316,26 g/mol
Point de fusion: 60…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015722
Numéro CAS: 23039-94-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité