Acide phénylpropiolique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15163.09 A15163.14
A15163.09EA 52.5 EUR InStock
A15163.09 A15163.14
Acide phénylpropiolique ≥98%
Acide phénylpropiolique
Purity: 98+% CAS No.: 637-44-5 Molecular Formula: C6H5C≡CCO2H Formula Weight: 146.15 Melting Point: 135-138° Beilstein Reference: 742587
Formule: C₉H₆O₂
Point d'ébullition: 294 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 135…138 °C
Densité: 1.28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004361
Numéro CAS: 637-44-5
EINECS: 211-285-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité