3,5-Dihydroxybenzoate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3,5-dihydroxybenzoate, 3,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester
A15224.09 A15224.18 A15224.30
A15224.09EA 49.3 EUR InStock
A15224.09 A15224.18 A15224.30
3,5-Dihydroxybenzoate de méthyle ≥98%
3,5-Dihydroxybenzoate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 2150-44-9 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 164-168° Beilstein Reference: 2091651
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 164…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002289
Numéro CAS: 2150-44-9
EINECS: 218-426-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité