Benzofuranne ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Benzo[b]furanne
A15225.30EA 1070 EUR InStock
A15225.30 A15225.09 A15225.18
Benzofuranne ≥99%
Benzofuranne
Formule: C₈H₆O
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 173…175 °C
Point de fusion: < –18 °C
Densité: 1,095
Point d'éclair: 56 °C (133 °F)
Numéro MDL: MFCD00005847
Numéro CAS: 271-89-6
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1088
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité