Acide 4-formylbenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15277.09 A15277.18 A15277.30
A15277.09EA 45.2 EUR InStock
A15277.09 A15277.18 A15277.30
Acide 4-formylbenzoïque ≥98%
Acide 4-formylbenzoïque
Purity: 98% CAS No.: 619-66-9 Molecular Formula: C8H6O3 Formula Weight: 150.13 Odour: Odourless Melting Point: ca 245° Beilstein Reference: 471734 MDL No.: MFCD00006951
Formule: C₈H₆O₃
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006951
Numéro CAS: 619-66-9
EINECS: 210-607-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité