4-Méthylthiazole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15428.06 A15428.14 A15428.22
A15428.06EA 40.6 EUR InStock
A15428.06 A15428.14 A15428.22
4-Méthylthiazole ≥99%
4-Méthylthiazole
Purity: 99% CAS No.: 693-95-8 Molecular Formula: C4H5NS Formula Weight: 99.16 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.5240 Odour: Characteristic Boiling Point: 133-134° Beilstein Reference: 105228 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005340
Formule: C₄H₅NS
MW: 99,16 g/mol
Point d'ébullition: 133…134 °C
Densité: 1.093
Point d'éclair: 32 °C (89 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005340
Numéro CAS: 693-95-8
EINECS: 211-764-1
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité