Orthoformiate de tripropyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1',1''-[Methylidynetris(oxy)]trispropane, Tri-n-propyl orthoformate, Tripropylorthoformate
A15503.06 A15503.14 A15503.22
A15503.06EA 22.3 EUR InStock
A15503.06 A15503.14 A15503.22
Orthoformiate de tripropyle ≥97%
Orthoformiate de tripropyle
Purity: 97% CAS No.: 621-76-1 Molecular Formula: HC(OCH2CH2CH3)3 Formula Weight: 190.28 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.4070 Boiling Point: 106-108°/40mm Beilstein Reference: 1744249 MDL No.: MFCD00015214
Formule: C₁₀H₂₂O₃
MW: 190,28 g/mol
Point d'ébullition: 106…108 °C (40 mmHg)
Densité: 0.886
Point d'éclair: 72 °C (161 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015214
Numéro CAS: 621-76-1
EINECS: 210-704-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité