Chloroacétate d'éthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15554.22EA 26.7 EUR InStock
A15554.22 A15554.36 A15554.0E
Chloroacétate d'éthyle ≥99%
Chloroacétate d'éthyle
Formule: C₄H₇ClO₂
MW: 122,55 g/mol
Point d'ébullition: 142…144 °C
Point de fusion: –26 °C
Densité: 1,159
Point d'éclair: 54 °C (149 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000932
Numéro CAS: 105-39-5
ONU: 1181
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03818
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité