Cyanoacétate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-cyanoacetate
A15555.0B A15555.22 A15555.30 A15555.36
A15555.0BEA 131 EUR InStock
A15555.0B A15555.22 A15555.30 A15555.36
Cyanoacétate de méthyle ≥99%
Cyanoacétate de méthyle
Purity: 99% CAS No.: 105-34-0 Molecular Formula: NCCH2CO2CH3 Formula Weight: 99.09 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4185 Odour: Mild Melting Point: -23° Boiling Point: 204° Beilstein Reference: 773945 MDL No.: MFCD00001939
Formule: C₄H₅NO₂
MW: 99,09 g/mol
Point d'ébullition: 204 °C
Point de fusion: –23 °C
Densité: 1.127
Point d'éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001939
Numéro CAS: 105-34-0
EINECS: 203-288-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité