3-(Trifluorométhyl)benzoylacétonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15564.06EA 215 EUR InStock
A15564.06 A15564.03
3-(Trifluorométhyl)benzoylacétonitrile ≥97%
3-(Trifluorométhyl)benzoylacétonitrile
Formule: C₁₀H₆F₃NO
MW: 213,16 g/mol
Point de fusion: 58…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052315
Numéro CAS: 27328-86-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité