4-Phénylbenzophénone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15573.14 A15573.22
A15573.14EA 58.3 EUR InStock
A15573.14 A15573.22
4-Phénylbenzophénone ≥99%
4-Phénylbenzophénone
Purity: 99% CAS No.: 2128-93-0 Molecular Formula: C19H14O Formula Weight: 258.32 Melting Point: 98-103° Beilstein Reference: 1876092
Formule: C₁₉H₁₄O
MW: 258,32 g/mol
Point d'ébullition: 419 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 98…103 °C
Densité: 1.262 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003079
Numéro CAS: 2128-93-0
EINECS: 218-345-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité