N-(3-Bromopropyl)phtalimide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15587.14 A15587.22 A15587.36
A15587.14EA 37.3 EUR InStock
A15587.14 A15587.22 A15587.36
N-(3-Bromopropyl)phtalimide ≥98%
N-(3-Bromopropyl)phtalimide
Purity: 98% CAS No.: 5460-29-7 Molecular Formula: C11H10BrNO2 Formula Weight: 268.12 Odour: Odourless Melting Point: 72-75° Beilstein Reference: 157547 MDL No.: MFCD00005904
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₂
MW: 268,11 g/mol
Point d'ébullition: 433 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 72…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005904
Numéro CAS: 5460-29-7
EINECS: 226-738-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité