Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Éthyl-4-méthylthiazole ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

A15642.06EA 41.6 EUR InStock
A15642.06
2-Éthyl-4-méthylthiazole ≥98%
2-Éthyl-4-méthylthiazole


Formule: C₆H₉NS
MW: 127,21 g/mol
Point d'ébullition: 160…162 °C
Densité: 1,026
Point d'éclair: 54 °C (130 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036621
Numéro CAS: 15679-12-6
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité