Acide 3-thenoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15712.22EA 1060 EUR InStock
A15712.22 A15712.14 A15712.06
Acide 3-thenoïque ≥99%
Acide 3-thenoïque
Formule: C₅H₄O₂S
MW: 128,15 g/mol
Point de fusion: 137…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005467
Numéro CAS: 88-13-1
Merck Index: 14,9279
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité