Acide crotonique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: trans-Crotonic acid, 2-Butenoic acid, trans-2-Butenoic acid
A15765.0E A15765.14 A15765.36
A15765.0EEA 296 EUR InStock
A15765.0E A15765.14 A15765.36
Acide crotonique 98%
Acide crotonique
Purity: 98% CAS No.: 107-93-7 Molecular Formula: C4H6O2 Formula Weight: 86.09 Flash Point: 87°(188°F) Melting Point: 70-74° Boiling Point: 128°/100mm Beilstein Reference: 1719943 Merck Reference: 14,2597 UN No.: 2823 MDL No.: MFCD00002701
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Point d'ébullition: 128 °C (100 mmHg)
Point de fusion: 70…74 °C
Densité: 1.027
Point d'éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002701
Numéro CAS: 107-93-7
EINECS: 203-533-9
ONU: 2823
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2597
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité