Thiophène-2-méthanol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Thiophen-2-methanol, Thiophen-2-ylmethanol, 2-Thienylmethanol
A15768.14 A15768.22
A15768.14EA 49.6 EUR InStock
A15768.14 A15768.22
Thiophène-2-méthanol ≥97%
Thiophène-2-méthanol
Purity: 97% CAS No.: 636-72-6 Molecular Formula: C5H6OS Formula Weight: 114.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5650 Melting Point: 0° Boiling Point: 206-207° Beilstein Reference: 383595 MDL No.: MFCD00005454
Formule: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Point d'ébullition: 206…207 °C
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1.206
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005454
Numéro CAS: 636-72-6
EINECS: 211-264-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité