Isophtalaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15788.14 A15788.06 A15788.22
A15788.14EA 142 EUR InStock
A15788.14 A15788.06 A15788.22
Isophtalaldéhyde ≥98%
Isophtalaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 626-19-7 Molecular Formula: C8H6O2 Formula Weight: 134.13 Melting Point: 85-91° Boiling Point: 136°/17mm MDL No.: MFCD00003372
Formule: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Point d'ébullition: 136 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 85…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003372
Numéro CAS: 626-19-7
EINECS: 210-935-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité