4-Phénoxyaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16048.22 A16048.14 A16048.36
A16048.22EA 78.7 EUR InStock
A16048.22 A16048.14 A16048.36
4-Phénoxyaniline ≥97%
4-Phénoxyaniline
Purity: 97% CAS No.: 139-59-3 Molecular Formula: C12H11NO Formula Weight: 185.23 Melting Point: 82-86° Boiling Point: 140°/2mm UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007862
Formule: C₁₂H₁₁NO
Point d'ébullition: 140 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 82…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007862
Numéro CAS: 139-59-3
EINECS: 205-367-2
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité