2-Amino-4-méthylpyrimidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methylpyrimidin-2-ylamine, 4-Methylpyrimidin-2-amine
A16081.09 A16081.18
A16081.09EA 38.3 EUR InStock
A16081.09 A16081.18
2-Amino-4-méthylpyrimidine ≥98%
2-Amino-4-methylpyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 108-52-1 Molecular Formula: C5H7N3 Formula Weight: 109.13 Melting Point: 158-161° Beilstein Reference: 108506
Formule: C₅H₇N₃
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 283 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 158…161 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006101
Numéro CAS: 108-52-1
EINECS: 203-591-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité