α-Naphtholbenzeine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16125.06 A16125.14 A16125.22 A16125.PG
A16125.06EA 38.9 EUR InStock
A16125.06 A16125.14 A16125.22 A16125.PG
α-Naphtholbenzeine
α-Naphtholbenzeine
CAS No.: 145-50-6 Molecular Formula: C27H18O2 Formula Weight: 374.44 Melting Point: ca. 225° dec. Beilstein Reference: 3471575 MDL No.: MFCD00078492
Formule: C₂₇H₁₈O₂
Point de fusion: ∼. 225 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078492
Numéro CAS: 145-50-6
EINECS: 205-656-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité