3-Acétylindole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A16221.06 A16221.14 A16221.22
A16221.06EA 41.7 EUR InStock
A16221.06 A16221.14 A16221.22
3-Acétylindole ≥98%
3-Acetylindole
Purity: 98% CAS No.: 703-80-0 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Melting Point: 186-192° Beilstein Reference: 122579
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Point d'ébullition: 144…145 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 186…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005626
Numéro CAS: 703-80-0
EINECS: 211-875-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité