Tétraméthylurée ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethylurea, 1,1,3,3-Tetramethylurea
A16295.18 A16295.30
A16295.18EA 36.1 EUR InStock
A16295.18 A16295.30
Tétraméthylurée ≥99%
Tetramethylurea
Purity: 99% CAS No.: 632-22-4 Molecular Formula: C5H12N2O Formula Weight: 116.16 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4506 Odour: Mild Melting Point: -1° Boiling Point: 176-178° Solubility: Miscible with water Beilstein Reference: 773898 Merck Reference: 14,9230 MDL No.: MFCD00008319
Formule: C₅H₁₂N₂O
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 176…178 °C
Point de fusion: –1 °C
Densité: 0.969
Point d'éclair: 75 °C (167 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008319
Numéro CAS: 632-22-4
EINECS: 211-173-9
Merck Index: 14,9230
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité