N,N-Diméthyl-1,1,1-triméthylsilylamine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (Dimethylamino)trimethylsilane, Trimethylsilyldimethylamine, N,N-Dimethyltrimethylsilylamine, TMSDMA, N-(Trimethylsilyl)dimethylamine, N,N-Dimethylaminotrimethylsilane, Pentamethylsilylamine
A16550.18 A16550.09
A16550.18EA 205 EUR InStock
A16550.18 A16550.09
N,N-Diméthyl-1,1,1-triméthylsilylamine 95%
N,N-Diméthyl-1,1,1-triméthylsilylamine
Purity: 95% CAS No.: 2083-91-2 Molecular Formula: C5H15SiN Formula Weight: 117.27 Flash Point: -19°(-3°F) Refractive Index: 1.3970 Odour: Amine-like Boiling Point: 86-87° Beilstein Reference: 1731861 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008297
Formule: C₅H₁₅NSi
MW: 117,27 g/mol
Point d'ébullition: 86…87 °C
Densité: 0.732
Point d'éclair: –19 °C (–3 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008297
Numéro CAS: 2083-91-2
EINECS: 218-222-3
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité