Acide 3-benzoylpropionique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Oxo-4-phenylbutanoic acid, 3-Benzoylpropionicacid
A16636.14 A16636.22
A16636.14EA 50 EUR InStock
A16636.14 A16636.22
Acide 3-benzoylpropionique ≥98%
Acide 3-benzoylpropionique
Purity: 98+% CAS No.: 2051-95-8 Molecular Formula: C6H5COCH2CH2CO2H Formula Weight: 178.19 Melting Point: 114-120° Beilstein Reference: 639757
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Point d'ébullition: 325 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 114…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002792
Numéro CAS: 2051-95-8
EINECS: 218-135-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité