Chlorure de benzyltriméthylammonium ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Benzyltriméthylammonium chlorure
A16759.22EA 30.7 EUR InStock
A16759.22 A16759.0E A16759.36
Chlorure de benzyltriméthylammonium ≥97%
Chlorure de benzyltriméthylammonium
Formule: C₁₀H₁₆ClN
MW: 185,7 g/mol
Point de fusion: ∼ 238 °C (déc.)
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011782
Numéro CAS: 56-93-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité