Chlorure de naphtalène-2-sulfonyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Naphthalene-2-sulphonyl chloride, β-Naphthalenesulphonyl chloride
A16872.14 A16872.22 A16872.36
A16872.14EA 59.2 EUR InStock
A16872.14 A16872.22 A16872.36
Chlorure de naphtalène-2-sulfonyle ≥97%
Chlorure de naphtalène-2-sulfonyle
Purity: 97% CAS No.: 93-11-8 Molecular Formula: C10H7ClO2S Formula Weight: 226.68 Melting Point: 74-78° Boiling Point: 200-202°/13mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004087
Formule: C₁₀H₇ClO₂S
MW: 226,68 g/mol
Point d'ébullition: 200…202 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 74…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004087
Numéro CAS: 93-11-8
EINECS: 202-219-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité