Acide 3,5-bis-tert-butyl-4-hydroxybenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16880.09 A16880.18
A16880.09EA 37.3 EUR InStock
A16880.09 A16880.18
Acide 3,5-bis-tert-butyl-4-hydroxybenzoïque ≥98%
Acide 3,5-bis-tert-butyl-4-hydroxybenzoïque
Purity: 98% CAS No.: 1421-49-4 Molecular Formula: C15H22O3 Formula Weight: 250.34 Melting Point: 206-209° Beilstein Reference: 2216948
Formule: C₁₅H₂₂O₃
MW: 250,34 g/mol
Point d'ébullition: 374 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 206…209 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008827
Numéro CAS: 1421-49-4
EINECS: 215-823-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité