1-(2,4-Difluorophényl)-2-thiourée ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4-DifluorophénylthiouréeN-(2,4-Difluorophényl)thiourée
A16945.06EA 74.6 EUR InStock
A16945.06 A16945.03
1-(2,4-Difluorophényl)-2-thiourée ≥97%
1-(2,4-Difluorophényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
MW: 188,2 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 165…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041150
Numéro CAS: 175277-76-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité