Trichloroacétate de sodium ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17004.09 A17004.0B A17004.0I A17004.30
A17004.09EA 24.5 EUR InStock
A17004.09 A17004.0B A17004.0I A17004.30
Trichloroacétate de sodium ≥97%
Trichloroacétate de sodium
Purity: 97% CAS No.: 650-51-1 Molecular Formula: CCl3CO2Na Formula Weight: 185.37 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3572664 Merck Reference: 14,9627 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00064198
Formule: C₂Cl₃NaO₂
MW: 185,37 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064198
Numéro CAS: 650-51-1
EINECS: 211-479-2
ADR: 9,III
Merck Index: 14,9627
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité