Acide (4-tert-butylphénoxy)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-(tert-Butyl)phenoxy)acetic acid
A17017.06 A17017.14 A17017.22
A17017.06EA 19.8 EUR InStock
A17017.06 A17017.14 A17017.22
Acide (4-tert-butylphénoxy)acétique ≥98%
Acide (4-tert-butylphénoxy)acétique
Purity: 98% CAS No.: 1798-04-5 Molecular Formula: C12H16O3 Formula Weight: 208.26 MDL No.: MFCD00021758
Formule: (C₆H₄(C(CH₃)₃))CH₂COOH
MW: 208,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021758
Numéro CAS: 1798-04-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité